Merck
Monitorowanie komórek, rozwinięte
Cyfrowa kamera komórkowa Millicell® DCI
Cyfrowa kamera komórkowa Millicell® DCI
Millicell® DCI Cyfrowy Imager Komórkowy
Oceń swoje hodowle komórkowe z łatwością. Millicell® DCI Digital Cell Imager umożliwia bardziej wydajne wykonywanie powtarzalnych codziennych technik związanych z pasażowaniem komórek.
Take Confluency To A New Level
  • Szybko i obiektywnie mierz typowe parametry hodowli komórkowej, w tym konfluencję, liczbę komórek i morfologię.
  • Monitoruj szeroki zakres adherentnych kultur komórkowych, w tym kultury 3D i trudne lub trudne do wzrostu komórki.
  • Oszczędzaj czas i oszczędzaj cenną próbkę kultury dzięki pomiarowi w naczyniu.
  • Śledź i rejestruj dane hodowli komórkowych za pomocą usprawnionych narzędzi do zarządzania danymi opartych na sieci Web.
  • Analizuj trendy wzrostu komórek dzięki natychmiastowemu dostępowi do danych historycznych w celu uzyskania bardziej spójnych hodowli komórkowych.
Zwiększ wydajność laboratorium
Zwiększ wydajność hodowli komórek w swoim laboratorium dzięki Millicell® DCI.
  • Szybsza analiza
  • Zmniejszony błąd użytkownika
  • Dokładne wyniki
  • Większa spójność hodowli komórkowych
  • Płynność, liczba komórek i morfologia<
  • Pomiar za pomocą hemocytometru lub w naczyniu
  • Rejestracja obrazu za pomocą dwóch kliknięć
  • Wygodna, internetowa usługa w chmurze do analizy, przechowywania i archiwizacji danych
Przyspieszenie analizy hodowli komórkowych
Przyspiesz analizę hodowli komórkowych
Z intuicyjnym interfejsem, który automatyzuje analizę, Millicell® DCI usprawnia pomiary hodowli komórkowych. Od wygodnych suwaków, które pozwalają dostosować pomiary w oparciu o rozmiar komórek i obszar maskowania, po automatyczne wyszukiwarki siatki do pomiarów hemocytometrycznych, Millicell® DCI został zaprojektowany zarówno dla ekspertów, jak i nowicjuszy.
Rozszerzenie dostępu i możliwości
Rozszerzenie dostępu i możliwości
Nasza aplikacja internetowa umożliwia wygodną analizę danych i obrazów, a także ich sortowanie i rejestrowanie. Ta usługa subskrypcji może być wykorzystywana do oszczędzania kosztów i wspierania redundancji danych w celu tworzenia kopii zapasowych i ochrony. Spełnij wymagania prawne dzięki bezpiecznemu przechowywaniu i archiwizacji danych w chmurze.
Najnowsze oprogramowanie
POSIADASZ JUŻ INSTRUMENT?
Pobierz nasze najnowsze oprogramowanie, aby w pełni korzystać z nowych funkcji i aktualizacji.