Solidny system dla
Twojej niezbędnej nauki
Systemy oczyszczania wody Milli-Q® SQ 2Series
Nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej
Każde potrzebne stanowisko laboratoryjne może teraz łatwo uzyskać dostęp do świeżo oczyszczonej wody ultraczystej - nawet odległe stanowiska bez zasilania wodą wodociągową. Nowe systemy oczyszczania wody Milli-Q® SQ 2Series są proste, solidne, innowacyjne i całkowicie skalowalne, dzięki czemu można skupić się na nauce.
- Jak to działa
- Konfiguracje systemu
- Features & Benefits
- Produkty alternatywne Greener
- Powiązane filmy
- Pobierz broszurę
- Informacje o zamawianiu
Aby obejrzeć filmy instalacyjne i demonstracyjne lub pobrać instrukcje obsługi, odwiedź naszą stronę stronę instalacji i użytkowania.
Jak działają systemy wody laboratoryjnej Milli-Q® SQ 2Series
Dzięki całkowicie skalowalnej konstrukcji, każde stanowisko laboratoryjne z gniazdkiem elektrycznym może z łatwością uzyskać dostęp do świeżej, oczyszczonej 18.2 MΩ∙cm ultraczystej wody.
- Szybko napełnij zbiornik Switch o pojemności 3,5 l wodą z odwróconej osmozy (RO) w zaledwie 6 minut.
- Łatwe przenoszenie zbiornika Switch do nauki.
- Dozuj świeżo wypolerowaną ultraczystą wodę 18,2 MΩ∙cm na dowolnym stanowisku.
- Powtarzaj w razie potrzeby.
Konfiguracje systemu Milli-Q® SQ 2Series
Milli-Q® SQ 2Series oferuje wybór konfiguracji, które sprawiają, że system można dostosować i skalować do niemal każdej konfiguracji laboratorium lub budynku. Wystarczy wybrać konfigurację, która najlepiej pasuje do przestrzeni i wymagań użytkownika, a następnie łatwo rozbudować o kolejne moduły w miarę rozwoju laboratorium. Funkcje wspólne dla prawie wszystkich konfiguracji systemu Milli-Q® SQ 2Series obejmują:
- Szybka produkcja czystego RO z szybkością do 42 l/h, napełnianie zbiornika 3.5 L w zaledwie 6 minut
- Ergonomiczne dozowanie wody ultraczystej, od 1,6 L/min do kropla po kropli
- Łatwe rozszerzanie możliwości poprzez dodawanie autonomicznych modułów dozowania wody ultraczystej (ZSQ200U0T0)
- Standardowa konfiguracja
- Odpowiednia dla jednego małego zespołu
- Zainstaluj moduł dozujący obok ultraczystej wody
- Konfiguracja z dwoma zbiornikami
- Odpowiednia dla wielu lub większych zespołów
- Zainstaluj moduł dozujący obok ultraczystej wody
- Konfiguracja zbiornika 50 l
- Nadaje się do bezpośredniego zasilania sprzętu laboratoryjnego ze zbiornika 50 l
- Zainstaluj moduł dozujący obok ultraczystej wody
- Połączona konfiguracja
- Odpowiednia dla jednego małego laboratorium lub zespołu
- Zainstaluj system obok zlewu
- Połączona, wstępnie ustawiona konfiguracja objętości
- Nadaje się do rutynowych czynności laboratoryjnych
- Powtarzaj seryjne dozowanie wstępnie ustawionej objętości wody ultraczystej ze stałego punktu
- Zainstaluj system obok zlewu
- Konfiguracja pętli ciśnieniowej
- Odpowiedni dla laboratoriów z pętlą ciśnieniową wody oczyszczonej
- Podłącz system do pętli czystej wody pod ciśnieniem
- Rozszerz możliwości, podłączając dodatkowe systemy do pętli czystej wody pod ciśnieniem
Oto tylko niektóre z korzyści, jakich można doświadczyć dzięki systemowi Milli-Q® SQ 2Series w laboratorium:
Najwyższa prostota
System jest łatwy i intuicyjny w instalacji, obsłudze i konserwacji dla każdego użytkownika.
- Sprawdzona, samodzielna instalacja (~30 min)
- Uniwersalny interfejs
- Ergonomiczne dozowanie <
- Mobilny, przezroczysty zbiornik
- Wymiana wkładów typu Turn & Lock
- Bez konieczności wymiany lampy UV
Ultra Compact
Niezwykle mały rozmiar pozostawia miejsce na naukę na każdym stanowisku laboratoryjnym.
- Jednostki systemu mają taką samą powierzchnię jak kartka papieru: 22x27 cm/jednostkę
- Do dozowania ultraczystej wody potrzebne jest tylko gniazdko elektryczne (bez wlotu wody)
Nieograniczona skalowalność
Znajdź konfigurację, która najlepiej pasuje do Twojej przestrzeni i wymagań użytkowników. Następnie można łatwo rozbudować system o nieograniczoną liczbę modułów dozowania wody ultraczystej w miarę rozwoju laboratorium.
Niezawodna jakość
Sprawdzone technologie oczyszczania wody Milli-Q® oznaczają, że możesz mieć pewność, że Twój system jest zawsze gotowy do dozowania ultraczystej wody o stałej jakości 18,2 MΩ∙cm @25 oC.
- Wysoka skuteczność usuwania jonów do poziomów śladowych dzięki wkładowi polerującemu SQPAK™ Quanta
- Dla zastosowań wrażliwych na związki organiczne, wkład SQPAK™TOC Quanta zawiera węgiel aktywny
- Jakość czystej wody RO jest utrzymywana przez regularne płukanie membrany RO
- Wybór filtrów końcowych może odpowiadać konkretnym potrzebom aplikacji
Systemy wodne Milli-Q® SQ 2Series są bardziej ekologicznymi produktami alternatywnymi
W ramach naszego projektowania dla zrównoważonego rozwoju (DfS) podejścia do rozwoju produktów, systemy Milli-Q® SQ 2Series zostały opracowane w celu zapewnienia wysokiej jakości ultrapłynności. zostały opracowane w celu dostarczania wysokiej jakości ultraczystej wody w wielu lokalizacjach przy zmniejszonym wpływie na środowisko w porównaniu z systemami Direct-Q® poprzedniej generacji.
W wyniku tych wysiłków nowe systemy zostały oznaczone jako Greenerative Alternative Products dzięki następującym ulepszeniom w porównaniu z systemami poprzedniej generacji:
- Zużywają mniej energii elektrycznej dzięki uproszczonej konstrukcji, zminimalizowanej elektronice i zoptymalizowanemu trybowi gotowości (w którym zużywa się najwięcej energii)<
- Zużywa mniej wody podczas produkcji i użytkowania
- Ograniczone wymagania materiałowe w przypadku 2 lub więcej miejsc dozowania dzięki modułowej konstrukcji
- Opakowanie składa się w 100% z kartonu pochodzącego z recyklingu z certyfikatem zrównoważonego leśnictwa oraz wkładek ochronnych wykonanych z PE z 50% zawartością materiałów pochodzących z recyklingu
Dokładne korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju zależą od wybranej konfiguracji systemu Milli-Q® SQ 2Series. Zachęcamy do zapoznania się z kartą wyników DfS dla poniższych trzech konfiguracji, aby pomóc w podjęciu bardziej ekologicznej decyzji o zakupie:
- Dowiedz się więcej o tym, jak wszystkie nowe systemy i procesy wody laboratoryjnej Milli-Q® są projektowane tak, aby były bardziej zrównoważone.
- Dowiedz się więcej o kryteriach zrównoważonego rozwoju, które muszą spełniać produkty Greener Alternative Products.
Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji.
Powiązane zasoby
- Instalacja i użytkowanie systemów oczyszczania wody Milli-Q® SQ 2Series
Be up and running in no time with instructional videos and user manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems.
- Brochure: Milli-Q® SQ 2Series Systems
- Lab Water Selection Guide
Identify and configure your optimal water purification system.
- Rozwiązania wody ultraczystej Milli-Q®
Systemy wody ultraczystej Milli-Q® zapewniają niezawodną naukę, a rozszerzona oferta systemów zaspokaja różnorodne potrzeby i ograniczenia laboratoriów.
- Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultraczysty i czysty laboratoryjny system oczyszczania wody
Systemy wody laboratoryjnej Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 zapewniają stałą jakość wody typu 1 i typu 2, są intuicyjne w obsłudze i mogą wspierać cele laboratorium w zakresie zrównoważonego rozwoju.
- Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water System
Discover an ultrapure lab water system designed with you in mind. Intelligent, intuitive and connected, the Milli-Q® IQ 7000 system will simplify the way you work in the lab.
Oczyszczanie, przechowywanie i dozowanie
Wkłady oczyszczające i filtry końcowe
Akcesoria
Przewody zasilające
Usługi Milli-Q®