Analityka danych stworzona dla branży biotechnologicznej
Wizualizacje, analizy i monitorowanie procesów w celu podejmowania decyzji opartych na danych
Bez narzędzia do zarządzania danymi procesowymi, inżynierowie i naukowcy zajmujący się bioprocesami rutynowo spędzają do 80% czasu na wyszukiwaniu, czyszczeniu i organizowaniu danych, a tylko 20% czasu na rzeczywistej analizie danych. Dzięki odpowiedniemu narzędziu do zarządzania danymi liczby te można odwrócić, a inżynierowie i naukowcy mogą lepiej wykorzystać swój czas na uzyskanie wglądu w proces poprzez analizę danych.
Oprogramowanie Bio4C ProcessPad™ to platforma do gromadzenia, wizualizacji i analizy danych, która umożliwia monitorowanie bioprocesów, raportowanie, badania i ciągłą weryfikację procesu (CPV).
1. Łatwe gromadzenie danych
2. Automatyczne agregowanie danych
3. Wizualizacja i analiza danych
Ciągła weryfikacja procesu (CPV)
Aby producenci biofarmaceutyków mogli zapewnić, że ich procesy są w stanie kontroli i będą nadal wytwarzać produkty o oczekiwanej sile, jakości i czystości, FDA i EMA wprowadziły ciągłą weryfikację procesu (CPV) lub ciągłą weryfikację procesu jako oczekiwanie regulacyjne.
CPV może być żmudnym zadaniem. Obejmuje ono zbieranie danych ze wszystkich partii wykonanych w określonym czasie i śledzenie ich trendów za pomocą statystycznych limitów kontrolnych, obliczanie możliwości procesu, dodawanie wszelkich naruszeń reguł statystycznych i nie tylko. Aby dowiedzieć się więcej o CPV, przeczytaj nasz artykuł.
Bio4C ProcessPad™ automatyzuje i upraszcza wiele kroków związanych z CPV, w tym:
- Przewidywanie rozkładu danych
- Automatyczna analiza zdolności (obliczenia Cpk i Ppk)
- Monitorowanie parametrów względem ustalonych limitów
- Zarządzanie limitami kontrolnymi
- Automatyczne obliczanie naruszenia reguły trendu statystycznego
- Raportowanie CPV
Reporting - Uruchamianie raportów jednym kliknięciem
Bio4C ProcessPad™ eliminuje większość ręcznych zadań związanych z raportowaniem i, jako pojedyncze źródło prawdy, może automatycznie generować raporty dotyczące dowolnych danych dostępnych w oprogramowaniu.
Oprogramowanie Bio4C ProcessPad™ posiada następujące wbudowane raporty:
- Raporty podsumowujące proces
- Raporty rocznej jakości produktu (APQR)
- Raporty kampanii produkcyjnych
- Raporty podsumowujące partię i raporty przekroczenia przebiegu
- Raport wykorzystania sprzętu w zakładzie
- Raporty ad hoc wspierające analizę przyczyn źródłowych
Raporty mogą być generowane na żądanie lub zaplanowane w trybie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, a aby zapewnić, że spełniają one określone potrzeby procesu, można również tworzyć i zapisywać szablony raportów niestandardowych.
Analiza danych i wizualizacje na potrzeby monitorowania procesów i dochodzeń
Użycie odpowiedniego typu analizy może zapewnić lepszy wgląd w procesy, umożliwić ich monitorowanie i przyspieszyć rozwiązywanie dochodzeń i wdrażanie CAPA.
Oprogramowanie Bio4C ProcessPad™ posiada gotowe narzędzia do analizy danych, takie jak:
Widok drzewa partii - dostarcza informacji o danych wejściowych i składnikach (np, surowce, półprodukty produktu) dla każdego etapu i procesu partii; w przypadku problemów z daną partią można sprawdzić, czy wystąpiły one w innych partiach z tymi samymi nośnikami lub partiami wejściowymi
Terminarze - umożliwia analizę danych.Timelines - daje całościowy widok wszystkich partii, które działały w wybranym okresie czasu
Profile Overlay - dane szeregów czasowych mogą być przeglądane w nakładce profilu (np.g., Odczyty VCD w ciągu 12 dni); porównanie profili czasowych wielu partii dla jednego lub więcej parametrów
Control Charts - dają wgląd w zmienność między partiami lub mogą być używane jako część CPV
Relate Parameters - wizualizacje w celu wizualizacje do badania dwu- i wielowymiarowych zależności między różnymi parametrami partii
PCA (Principal Component Analysis) - umożliwia szybką identyfikację partii odstających w setkach CPP i CQA oraz pomaga określić, które atrybuty procesu przyczyniają się do zmienności procesu
Machine Data Analytics
Analiza i wizualizacja danych strumieniowych z urządzeń procesowych, czujników, siłowników itp. może zapewnić lepsze zrozumienie procesu i zminimalizować czas od wykrycia problemu do zbadania przyczyny źródłowej.
Bio4C ProcessPad™ Machine Data Analytics and Visualizations Supply:
- Stan zakładu, maszyny lub partii na żywo
- Oszacowania ogólnej wydajności sprzętu
- Nałożenie bieżących i historycznych profili partii w celu porównania i analizy porównawczej
- Korelacja parametrów strumieniowych
- Wyrównanie wielu zdarzeń wsadowych w celu porównania i rozwiązywania problemów z różnicami wsadowymi
- Przeszukiwanie historycznych danych szeregów czasowych w celu dopasowania anomalii
Powiązane zasoby
- Ciągła weryfikacja procesów pod kątem jakości
Ciągła weryfikacja procesu zapewnia utrzymanie jakości produktu leczniczego i zgodności z przepisami przez cały okres produkcji.
- /PL/pl/technical-documents/technical-article/improving-bioprocess-monitoring-and-control-with-multivariate-data-analysis
- /PL/pl/technical-documents/technical-article/pharmaceutical-and-biopharmaceutical-manufacturing/monoclonal-antibody-manufacturing/21-cfr
- Data Sheet: Bio4C ProcessPad™ Software
Bio4C ProcessPad™ software is a data collection, visualization, and analytics platform that enables bioprocess monitoring, lifecycle management, reporting, investigations, and continued process verification (CPV).