Elektroforeza żelowa
Elektroforeza żelowa białek jest powszechną techniką stosowaną do oddzielania białek w celu ich oczyszczania, charakteryzacji i analizy ekspresji. W tym podejściu naładowane cząsteczki białka są transportowane przez żel za pomocą pola elektrycznego. Ich ruchliwość w polu elektrycznym zależy od wielkości, kształtu i ładunku białka.
W elektroforezie białek można stosować zarówno matryce poliakrylamidowe, jak i agarozowe. Matryce te służą jako sito, pozwalając mniejszym białkom przemieszczać się szybciej niż większe białka. Agaroza ma duży rozmiar porów i może być stosowana do oddzielania białek o promieniu większym niż 5-10 nm, takich jak duże kompleksy białkowe. Poliakrylamid ma mniejszy rozmiar porów, może oddzielać białka o wielkości od 5 kDa do 2000 kDa i jest najczęściej stosowany w elektroforezie białek.
Nagrodzone kategorie
Barwione i niebarwione markery masy cząsteczkowej do elektroforezy żelowej białek, SDS-PAGE i aplikacji Western blotting.
Prefabrykowane poliakrylamidowe żele białkowe, bufory robocze i odczynniki do ręcznego wylewania żeli poliakrylamidowych do elektroforezy białek w żelach PAGE i SDS-PAGE.
Barwniki kolorymetryczne i fluorescencyjne o wysokiej czułości, roztwory utrwalające i odczynniki odbarwiające do żeli poliakrylamidowych, agarozowych oraz membran PVDF i nitrocelulozowych.
Zbiorniki do elektroforezy, systemy do blottingu i zasilacze do elektroforezy żelowej białek oraz transferu na mokro i półsucho.
Istnieje kilka metod elektroforezy żelowej białek, z których każda dostarcza odrębnych informacji na temat białek będących przedmiotem zainteresowania:
SDS-PAGE
Elektroforeza żelowa z dodecylosiarczanem sodu (SDS) i poliakryloamidem (PAGE) umożliwia rozdział białek na podstawie masy cząsteczkowej. W tej metodzie detergent SDS jest włączany do buforu roboczego. SDS nadaje białkom ujemny ładunek netto, maskując ich wewnętrzny ładunek. Gdy białka są rozdzielane w obecności SDS i odczynników denaturujących, stają się mniej kuliste i bardziej liniowe. W rezultacie szybkość, z jaką białka związane z SDS migrują przez żel, zależy przede wszystkim od ich wielkości, umożliwiając oszacowanie masy cząsteczki poprzez porównanie z wzorcami białek.
Native PAGE
.W natywnej elektroforezie w żelu poliakrylamidowym białka są rozdzielane w sposób, który zachowuje ich natywną konformację (strukturę trzeciorzędową), interakcje podjednostkowe (strukturę czwartorzędową i interakcje białko-białko) oraz aktywność biologiczną. W tej metodzie białka są przygotowywane i poddawane działaniu nieredukujących, niedenaturujących warunków. Ruchliwość białek jest określana przez złożoną kombinację czynników, ponieważ każde białko może migrować w kierunku dowolnej elektrody w zależności od jego ładunku oraz z szybkością zależną od jego kształtu i zachowania wiązania. Z tego powodu natywna PAGE nie jest zalecana do określania masy cząsteczkowej. Natywna PAGE jest zwykle używana w zastosowaniach wymagających oczyszczania aktywnego białka lub wykrywania przez przeciwciało, które rozpoznaje tylko natywną formę białka.
Ogniskowanie izoelektryczne (IEF)
Ogniskowanie izoelektryczne wykorzystuje zarówno pole elektryczne, jak i gradient pH do oddzielania białek według ich natywnego punktu izoelektrycznego (pI). Gdy białka poruszają się w gradiencie pH, zmienia się ich ładunek netto. Pod wpływem pola elektrycznego każde białko migruje do pH, w którym jego ładunek netto wynosi zero (określanego jako punkt izoelektryczny białka). Podczas procesu rozdzielania, białka w próbce gromadzą się lub "ogniskują" w określonych i przewidywalnych miejscach w żelu. Ogniskowanie izoelektryczne jest stosowane w identyfikacji białek ze złożonych próbek (np, lizaty komórkowe i tkankowe, osocze), analizie modyfikacji potranslacyjnych i rozdzielaniu próbek do analizy spektrometrii mas.
2D PAGE
Dwuwuwymiarowa elektroforeza w żelu poliakrylamidowym umożliwia rozdzielenie białek zgodnie z ich wewnętrznym punktem izoelektrycznym (pI) i masą. Rozdzielenie według pI następuje poprzez ogniskowanie izoelektryczne (IEF). Rozdzielenie według masy następuje poprzez SDS-PAGE. 2-D PAGE zapewnia największą rozdzielczość analizy białek i jest powszechnie stosowany w badaniach proteomicznych do rozdzielania setek do tysięcy białek na jednym żelu.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Żele i bufory Bis-Tris zapewniają lepszą rozdzielczość białek w porównaniu z tradycyjnymi żelami tris-glicynowymi.
- DNA / Protein Electrophoresis and Troubleshooting Tables
- Identyfikacja przyczyn i środków zaradczych dla wyzwań związanych z przygotowaniem próbki SDS-PAGE i optymalizacja warunków elektroforezy.
- Urządzenie do elektroforezy 2D Auto2D® w pełni automatyzuje trudne metody elektroforezy 2D w szybki, łatwy i powtarzalny sposób. Zlokalizuj trudne do znalezienia białka za pomocą systemu Auto2D® w mniej niż dwie godziny z wysoką powtarzalnością.
- Bufory biologiczne to substancje organiczne, które utrzymują stałe pH w danym zakresie poprzez neutralizowanie wpływu jonów wodorowych.
- Zobacz wszystkie (26)
Powiązane protokoły
- Wprowadzenie do PAGE. Zapoznaj się z podstawami SDS-PAGE i protokołem separacji białek na podstawie wielkości w żelu poliakrylamidowym.
- TAE i TBE są używane jako bufory do elektroforezy kwasów nukleinowych, ale mają pewne istotne różnice. Zapoznaj się z naszymi przepisami i filmami, aby zapewnić swojej aplikacji jak największe szanse na sukces.
- Poznaj podstawy blottingu Northern i Southern, wraz z protokołami i aplikacjami do przenoszenia makrocząsteczek na nośniki membranowe.
- Brilliant Blue G-Colloidal Concentrate has been designed for post-electrophoresis staining of proteins in IEF, PAGE, and SDS-PAGE gels. Fixing the proteins prior to staining is recommended for maximum sensitivity.
- This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
- Zobacz wszystkie (34)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com