Fotowoltaika i ogniwa słoneczne
Technologia fotowoltaiczna przekształca światło w energię elektryczną na poziomie atomowym. Efekt fotoelektryczny powoduje, że niektóre materiały półprzewodnikowe absorbują cząsteczki światła słonecznego lub fotony i uwalniają elektrony. Ogniwo fotowoltaiczne wytwarza energię elektryczną ze światła widzialnego; ogniwo słoneczne pochłania pełen zakres częstotliwości światła, nie tylko światło widzialne, ze światła słonecznego i przekształca promieniowanie słoneczne w użyteczną energię. Jako bezpieczne, zrównoważone i wydajne źródło energii, systemy ogniw fotowoltaicznych i słonecznych są wykorzystywane do sieciowego lub izolowanego wytwarzania energii w wielu typach urządzeń, od pojazdów elektrycznych (EV) i dachów solarnych po systemy pompowania i odsalania wody.
Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują warstwowe materiały półprzewodnikowe jako złącze PN do konwersji energii świetlnej w postaci fotonów na prąd elektryczny w postaci elektronów. Złącze PN jest interfejsem pomiędzy półprzewodnikiem typu p (materiał akceptora elektronów) i półprzewodnikiem typu n (materiał donora elektronów). Gdy foton jest pochłaniany przez półprzewodnik typu n, elektron zostaje uwolniony, generując wolny elektron i parę elektron-dziura. Ujemnie naładowany elektron jest przyciągany do materiału typu p, a dodatnio naładowana dziura do materiału typu n. Jeśli do elektrod zostanie podłączony kompletny obwód, wolny elektron będzie przemieszczał się przez obwód, tworząc prąd elektryczny i napięcie, aż do rekombinacji z dziurą elektronową z powrotem w materiale typu p.
Nagrodzone kategorie
Oferujemy wydajne i stabilne materiały energii słonecznej, perowskity, kropki kwantowe i bezołowiowe alternatywy w celu zwiększenia wydajności konwersji energii w zastosowaniach energii odnawialnej.
Oferujemy szeroką gamę soli o wysokiej czystości, w tym azotany, szczawiany, halogenki, siarczany, węglany i octany, dostępne zarówno w postaci bezwodnej, jak i uwodnionej.
Nasze wysokiej jakości prekursory do osadzania z roztworu i osadzania z fazy gazowej są optymalne do...
Oferujemy kompleksowe portfolio nanomateriałów nieorganicznych i metalicznych, funkcjonalizowanych nanocząstek i zestawów nanomateriałów dla potrzeb badawczych.
Sprawność systemów fotowoltaicznych różni się w zależności od rodzaju technologii ogniw fotowoltaicznych i rodzaju zastosowanego materiału półprzewodnikowego. Pierwsze ogniwa słoneczne składały się z nieorganicznych materiałów polikrystalicznych i monokrystalicznych. Znaczący postęp w technologii fotowoltaicznej dokonał się dzięki znacznemu postępowi w elektronice organicznej i materiałach.
Organiczne ogniwa słoneczne są lekkie, elastyczne i mogą być produkowane przy niskich kosztach z wysokowydajnymi polimerowymi donorami, fulerenami i akceptorami niefulerenowymi (NFA) poprzez procesy roztwarzania w niskiej temperaturze na przezroczystym przewodniku, takim jak tlenek indowo-cynowy (ITO) lub tlenek cyny z domieszką fluoru (FTO). Organiczne materiały transportujące dziury (HTM) umożliwiły stworzenie wysokowydajnych perowskitowych ogniw słonecznych jako alternatywnej, bardziej wydajnej metody pozyskiwania energii słonecznej.
Perowskitowe ogniwa słoneczne zazwyczaj wykorzystują hybrydowy materiał nieorganiczno-organiczny jako warstwę aktywną zbierającą światło. Perowskitowe ogniwa słoneczne charakteryzują się wysoką wydajnością konwersji, niskim kosztem i prostą produkcją, co czyni je najszybciej rozwijającymi się technologiami solarnymi do zastosowań komercyjnych. Perowskity ołowiowo-halogenkowe mają najwyższą wydajność konwersji i są najszybciej rozwijającą się technologią ogniw słonecznych.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Struktury metaloorganiczne (MOF) to porowate, krystaliczne materiały. MOF składają się z jonów metali lub klastrów związanych wielokierunkowymi ligandami organicznymi, które działają jako łączniki w strukturze sieci.
- Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
- Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
- W tym artykule podsumowano właściwości niektórych nowych QD nie opartych na kadmie wraz z różnymi zastosowaniami QD.
- Kilka monowarstw osadzania warstw atomowych (ALD) na powierzchniach i interfejsach do zastosowań energetycznych
- Zobacz wszystkie (53)
Powiązane protokoły
- Sfery polimerowe służą jako szablony kryształów. Metody syntezy dają duże ilości.
- Zobacz wszystkie (2)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com