Synteza nanocząstek i mikrocząstek
Mikrocząstki i nanocząstki to wyjątkowa klasa materiałów o ogromnym potencjale technologicznym w zastosowaniach energetycznych, obrazowych, medycznych i środowiskowych. Nanocząstki definiuje się jako mające co najmniej jeden wymiar fizyczny mniejszy niż 100 nanometrów. Mikrocząstki mają wymiar fizyczny od około 1 do 1000 mikrometrów. Pomimo takiego samego składu jak odpowiadający im materiał objętościowy, ze względu na efekty wielkości, cząstki te wykazują wyjątkowe właściwości optyczne, elektryczne, termiczne i magnetyczne. Naukowcy opracowali metody syntezy w celu dalszej kontroli właściwości, kształtu, składu i rozkładu wielkości, aby lepiej dopasować je do konkretnych zastosowań.
Nagrodzone kategorie
Odkryj nasz wybór glikoli polietylenowych (PEG) i pochodnych PEG w szerokim zakresie mas cząsteczkowych dla wszystkich potrzeb i zastosowań PEGylacji.
Oferujemy szeroką gamę naturalnych i syntetycznych polimerów biomedycznych o zaawansowanych właściwościach odpowiednich do wszystkich zastosowań biomedycznych.
Odkryj różnorodne nanomateriały węglowe: fulereny, nanorurki, grafen, kropki kwantowe, nanodiamenty. Energia paliwowa, elektronika, badania terapeutyczne.
Rozświetl swoje badania dzięki naszemu kompleksowemu portfolio kropek kwantowych typu rdzeń, rdzeń-powłoka i stopowych kropek kwantowych w różnych składach, rozmiarach, funkcjonalizacjach i zestawach.
Synteza mikrocząstek i nanocząstek jest zwykle osiągana metodami fizycznymi i chemicznymi. W metodach fizycznych cząstki są tworzone poprzez zmniejszenie rozmiaru materiału źródłowego, tak zwane odgórne podejście do mikrofabrykacji i nanofabrykacji. Techniki fizyczne obejmują frezowanie, kondensację gazu, elektrorozpylanie, litografię i rozkład termiczny. W wielu metodach chemicznych cząstki są tworzone przez zarodkowanie i wzrost cząstek z prekursorów atomowych lub molekularnych zwykle w fazie ciekłej lub parowej reakcji chemicznej, tak zwane podejście oddolne. Chemiczne metody syntezy mikrocząstek i nanocząstek obejmują procesy mikroemulsyjne, hydrotermalne, mikroprzepływowe, chemiczne, pirolizy i zol-żel. Chemiczna synteza nanocząstek wytwarza nanostruktury z mniejszą ilością defektów, zapewnia dostęp do bardziej złożonych i jednorodnych składów chemicznych oraz jest łatwo skalowalna w celu taniej i szybkiej produkcji.
Ponieważ techniki te są często pracochłonne i skutkują toksycznymi produktami ubocznymi, pojawiły się metody biologiczne lub zielone metody syntezy nanocząstek, takie jak biogeneza z mikroorganizmami i ekstraktami roślinnymi. Te zrównoważone metody wytwarzają nietoksyczne, przyjazne dla środowiska cząstki odpowiednie do zastosowań biomedycznych i środowiskowych.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Nanocząstki złota (Au) mają przestrajalne właściwości optyczne i elektroniczne i są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, w tym w fotowoltaice, czujnikach, dostarczaniu leków i katalizie.
- Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
- Mezoporowata krzemionka stosowana w oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza, katalizie, biokatalizie i dostarczaniu leków.
- Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.
- Professor Marco Torelli examines fluorescent nanomaterials for use in bioimaging applications current state-of-the-art materials, focusing on fluorescence brightness, photostability, and size, and relates them to emerging applications.
- Zobacz wszystkie (45)
Powiązane protokoły
- Sfery polimerowe służą jako szablony kryształów. Metody syntezy dają duże ilości.
- Selen pełni różne role, od niezbędnego składnika diety po półprzewodnik w zaawansowanych zastosowaniach, takich jak kserografia.
- Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- The following material related to Nanodisc Technology is adapted from on-line content of the research group of Professor Stephen Sligar of the University of Illinois at Urbana-Champaign, with the kind permission of Professor Sligar.
- Zobacz wszystkie (6)
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com