Merck
Druk 3D
Stereolitograficzna drukarka 3D pokazująca obiekt 3D wyłaniający się z kadzi z żywicą
Druk 3D, zwany również produkcją addytywną, to proces wytwarzania trójwymiarowego obiektu z modelu cyfrowego poprzez sukcesywne wytwarzanie materiału warstwa po warstwie w sposób addytywny. Najpierw wirtualna reprezentacja 3D obiektu jest renderowana przy użyciu projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Następnie model jest "krojony" na szereg poziomych warstw w celu przekształcenia projektu w plik STL (standardowy język teselacji), który jest czytelny dla drukarki 3D. Dane te są następnie przesyłane do drukarki i definiowane są jej ustawienia. Ostateczny obiekt jest wytwarzany po jednej warstwie na raz, przy czym każda warstwa łączy się i opiera na poprzedniej.
Dzięki możliwości wytwarzania bardzo złożonych kształtów i struktur z wysoką precyzją i powtarzalnością z różnorodnych materiałów, druk 3D jest wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, budowlanym, modowym, spożywczym, jubilerskim, produkcyjnym i medycznym. Istnieje wiele technik drukowania 3D obiektów o różnych właściwościach mechanicznych, termicznych i chemicznych z materiałów w stanie stopionym, ciekłym lub sproszkowanym.
Nagrodzone kategorie
Tlenki i ceramika o wysokiej czystości wykorzystywane w produkcji lekkich, wysokowydajnych półprzewodników oraz wysokotemperaturowych izolacji termicznych i elektrycznych.
Tlenki i ceramika
Oferujemy szeroką gamę tlenków i ceramiki o wysokiej czystości, ze specjalistycznymi technikami syntezy i oczyszczania oraz różnymi rozmiarami cząstek.
Produkty w sklepie
Ilustracja nanorurki węglowej o wydrążonej cylindrycznej strukturze, zbudowanej z węgla zhybrydyzowanego sp2
Nanomateriały węglowe
Odkryj różnorodne nanomateriały węglowe: fulereny, nanorurki, grafen, kropki kwantowe, nanodiamenty. Energia paliwowa, elektronika, badania terapeutyczne.
Produkty w sklepie
Rolka metalu
Metale
Metale doskonałości: Podnieś poziom badań i rozwoju, produkcji i kontroli jakości dzięki naszej zróżnicowanej ofercie metali. Niezrównana czystość i spójność każdej partii.
Produkty w sklepie
Plastikowy łańcuch wykonany ze specjalnego polimeru zwanego termoutwardzalnym, stosowany w aplikacjach o wysokiej wytrzymałości strukturalnej.
Polimery specjalne i inteligentne
Znajdź specjalistyczne polimery do zastosowań konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości, w tym termoutwardzalne, termoplastyczne i do druku 3D.
Produkty w sklepie
Polimeryzacja w kadzi
Polimeryzacja w kadzi wykorzystuje fotopolimeryzację do utwardzania i zestalania ciekłej żywicy polimerowej. Stereolitografia (SL) była pierwszym rodzajem druku 3D opracowanym i skomercjalizowanym przy użyciu tej metody. Drukarka SL wykorzystuje lustra umieszczone na osiach X-Y do kierowania wiązki lasera przez kadź z żywicą w celu utworzenia przekroju poprzecznego obiektu. Cyfrowe przetwarzanie światła (DLP) wykorzystuje projektor z ekranem LCD lub źródło światła UV do błysku światła, tworząc każdą warstwę. Ten rodzaj druku 3D opartego na żywicy jest szybki, ponieważ cała warstwa jest naświetlana jednocześnie. Stereolitografia z maską (MLA) wykorzystuje szereg diod LED do świecenia światłem UV przez fotomaskę wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD).
Fused Deposition Modeling(FDM)
Fused Deposition Modeling (FDM), zwany także fused filament fabrication (FFF) lub wytłaczaniem materiału, jest najpopularniejszą i najtańszą technologią druku 3D. Szpula termoplastycznego filamentu (np. PLA, ABS) jest podgrzewana do temperatury topnienia i wytłaczana przez dyszę na platformę, gdzie stopiony materiał ochładza się i zestala. Technologia ta jest stosowana w formowaniu wtryskowym i nowoczesnej produkcji tworzyw sztucznych dla produktów gotowych do użycia.
Fuzja w złożu proszkowym 
Fuzja w złożu proszkowym selektywnie utwardza proszki polimerowe lub metalowe za pomocą źródła energii cieplnej w celu utworzenia stałego obiektu z tworzywa sztucznego lub metalu. Najpierw proszek jest podgrzewany do temperatury tuż poniżej jego temperatury topnienia. Następnie wałek rozprowadza bardzo cienką warstwę proszku na powierzchni łoża konstrukcyjnego, po czym laser przechodzi nad warstwą w celu jej stopienia. Gdy warstwa zostanie ukończona, złoże proszku stopniowo opada, tworząc kolejną warstwę. Selektywne spiekanie laserowe (SLS) sukcesywnie spieka proszek polimerowy za pomocą lasera. Selektywne topienie laserowe (SLM) polega na całkowitym stopieniu proszku metalu zamiast jego spiekania. Inne formy stapiania proszków metali obejmują bezpośrednie spiekanie laserowe metali (DMLS) i topienie wiązką elektronów (EBM). 
Jetting
Material jetting wykorzystuje technologię drukarek atramentowych do dodawania maleńkich kropelek fotopolimerów lub wosku na płytę konstrukcyjną. Światło ultrafioletowe (UV) jednocześnie utwardza drukowane warstwy. Material jetting (MJ) polega na szybkim nanoszeniu materiału w sposób liniowy, a nie punktowy. W związku z tym wiele obiektów może być wytwarzanych w jednej linii. Co więcej, metoda ta umożliwia drukowanie różnych materiałów w tym samym obiekcie. Technologia druku 3D typu drop-on-demand (DOD) wykorzystuje zestaw dwóch dysz atramentowych do jednoczesnego osadzania zarówno końcowego materiału obiektu, jak i rozpuszczalnego materiału podporowego.