Metateza
Metateza alkenów to reakcja organiczna polegająca na przegrupowaniu podwójnych wiązań węgiel-węgiel poprzez redystrybucję fragmentów alkenów. Doprowadziła ona naukowców do odkrycia nowych połączeń w syntezie organicznej, torując drogę do nowych osiągnięć w chemii polimerów, odkrywaniu leków i syntezie produktów naturalnych. Istnieją trzy główne klasy reakcji metatezy: metateza z zamknięciem pierścienia i metateza krzyżowa są regularnie wykorzystywane do syntezy organicznej małych cząsteczek, podczas gdy metateza z otwarciem pierścienia jest często stosowana do polimeryzacji.
Nagrodzone kategorie
Twoje źródło rozpuszczalników: Znajdź odpowiednie rozwiązanie dzięki markom Supelco®, SigmaAldrich® i SAFC®, obejmującym zastosowania analityczne, laboratoryjne i biofarmaceutyczne. Zamów online.
Znajdź podstawowe składniki potrzebne do prowadzenia badań w naszym portfolio organicznych bloków budulcowych. Alkeny, alkany, alkiny, areny, alleny i wiele więcej!
Z dumą oferujemy kompleksowe portfolio heterocyklicznych bloków budulcowych, jednej z największych i najbardziej zróżnicowanych rodzin fragmentów molekularnych wykorzystywanych w syntezie organicznej.
Zapoznaj się z naszym wyjątkowym portfolio katalizatorów metatezy olefin i skorzystaj z wiedzy technicznej Grubbs, aby rozwijać swoje badania i przełomowe pomysły na syntezę.
Najbardziej powszechnym i rozpoznawalnym zastosowaniem metatezy olefin w syntezie organicznej jest metateza z zamknięciem pierścienia (RCM), wewnątrzcząsteczkowa reakcja acyklicznego dienu w celu utworzenia pierścienia. Metodologia ta pozwala na konstrukcję pierścieni zawierających wyłącznie węgiel i heteroatom, które są bogate w centra sp3, co jest coraz częstszym tematem w nowoczesnej chemii medycznej.1
Metateza krzyżowa łączy dwie olefiny w reakcji międzycząsteczkowej, dając produkt olefinowy zawierający podstawnik z każdej z wyjściowych olefin. Doskonała kompatybilność grup funkcyjnych, oprócz tolerancji na resztkową wilgoć i tlen, ułatwiła szeroką akceptację makrocyklizacji katalizowanej rutenem jako ogólnej metodologii przygotowania dużych pierścieni (≥12 atomów).2
Polimeryzacja metatezy z otwarciem pierścienia (ROMP) pozwala na projektowanie polimerów o przestrajalnych właściwościach i stała się potężnym postępem technologicznym na arenie ułatwionej syntezy. Ze względu na niski koszt i łatwo dostępne materiały wyjściowe, ta solidna metodologia polimeryzacji może być stosowana do produkcji polimerów na dużą skalę.3
Figure 1.Ring-closing metathesis (RCM)
Figure 2.Cross Metathesis (CM)
Figure 3.Ring-opening metathesis (ROM(P))
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.
- New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.
- TPGS-750-M: Amfifil drugiej generacji dla chemii metaloorganicznej w wodzie w temperaturze pokojowejLipshutz i współpracownicy opracowali niedawno technologię drugiej generacji swojego oryginalnego środka powierzchniowo czynnego PTS opartego na pochodnej polioksyetanylo-α-bursztynianu tokoferylu, TPGS-750-M.
- Katalizowane kompleksami metali reakcje sprzęgania krzyżowego nieaktywowanych substratów wprowadzają na rynek chemiczny różnorodne ligandy fosfinowe.
- Olefin metathesis is now a well-entrenched synthetic technique, and is a powerful method for the clean construction of innumerable classes of chemical architectures.
- Zobacz wszystkie (20)
Powiązane protokoły
- TPGS-750-M, a second generation surfactant, may be used for Suzuki-Miyaura Reactions in Water at Room Temperature
- Zobacz wszystkie (1)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com