Miareczkowanie i analiza Karla Fischera
Co to jest miareczkowanie?
Miareczkowanie to ilościowa technika analityczna, w której roztwór o znanym stężeniu, titrant, jest używany do określenia dokładnego stężenia nieznanego związku lub czystości substancji. Podczas miareczkowania titrant jest dodawany kroplami do rozpuszczonej próbki, ręcznie za pomocą szklanej biurety lub za pomocą titratora. Miareczkowanie jest zakończone, gdy dodano wystarczającą ilość titranta, aby przereagować ze wszystkimi analitami w próbce. Nadmiar jonów titranta jest identyfikowany poprzez zmianę koloru wskaźnika lub zmianę potencjału elektrycznego. Ten punkt zakończenia reakcji chemicznej nazywany jest "punktem równoważnikowym" lub "punktem końcowym". Ostatecznie dokładną ilość analitu można obliczyć na podstawie objętości zużytego titranta.
Nagrodzone kategorie
Zaufane wyniki miareczkowania dzięki rozwiązaniom wolumetrycznym, innowacyjnym opakowaniom i opcjom transferu danych RFID.
Zapewnij szybkie i dokładne oznaczanie wody za pomocą titrantów Aquastar®. Odkryj odczynniki Karla Fischera, wzorce wody i roztwory do niezawodnej analizy.
Łatwe oznaczanie zawartości wody w ciałach stałych, cieczach i gazach przy użyciu odczynników Aquastar®. Dokładne wyniki dzięki naszym wzorcom wody do miareczkowania.
Miareczkowanie Karla Fischera (KF)
Miareczkowanie Karla Fischera to szeroko rozpowszechniona metoda stosowana w kontroli jakości i kontroli procesu, produkcji, badaniach i rozwoju w celu określenia ilości wody w próbkach stałych, ciekłych lub gazowych. Woda może negatywnie wpływać na jakość, stabilność i inne właściwości fizyczne i chemiczne surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Ta szybka i dokładna metoda pozwala na ilościowe określenie zawartości wody w różnych substancjach w stężeniach od 10 ppm do 100%. Precyzyjne oznaczanie wody jest wymagane przez farmakopee, przepisy dotyczące żywności, wytyczne ISO i metody ASTM (American Society for Testing and Materials) w celu zapewnienia jakości i stabilności surowców i produktów gotowych.
Metody miareczkowania Karla Fischera
Obie metody miareczkowania wolumetrycznego i kulometrycznego Karla Fischera wykorzystują bi-potencjometryczną detekcję punktu końcowego do ilościowego oznaczania jodu zużytego przez wodę w próbce. Nadmiar jodu w celi miareczkowej prowadzi do zmiany potencjału, wskazując koniec miareczkowania. W tym momencie dodawanie lub wytwarzanie jodu zostaje zatrzymane. Metoda kulometryczna jest preferowana w przypadku niskiej zawartości wody i próbek ciekłych; metoda wolumetryczna jest stosowana w przypadku próbek stałych i ciekłych i może być również stosowana w przypadku wyższej zawartości wody.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Oznaczanie miana lub standaryzacja roztworu do miareczkowania ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników miareczkowania. Wysokiej jakości roztwory zweryfikowane przez wysokiej jakości standardy są podstawą wiarygodnych oznaczeń.
- SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.
- W przypadku miareczkowania wolumetrycznego i miareczkowania Karla Fischera, dzięki naszemu nowemu SmartChemicals można wyeliminować czasochłonne czynności i błędy, przesyłając dane bezprzewodowo i natychmiast do titratora.
- Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
- Titration is a quantitative chemical analysis method to determine the unknown concentration of any substance, such as a raw material, substance or finished good.
- Zobacz wszystkie (9)
Powiązane protokoły
- Środki spożywcze często stanowią wyzwanie dla oznaczania wody metodą Karla-Fischera. Taką matrycą jest kawa rozpuszczalna, w której zawartość wody ma wpływ na jakość i okres przydatności do spożycia.
- Summary application report for analysis of moisture in Acetone
- Summary application report for analysis of moisture in Methanol
- Raport podsumowujący aplikację do analizy wilgotności w tabletkach
- Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
- Zobacz wszystkie (102)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com