Liquid chromatography
Test listopad 1, część 2.
Mamy długą historię wiedzy i innowacji w dziedzinie chromatografii cieczowej. Posiadamy rozległy zespół naukowców, którzy stale opracowują nowe protokoły, monografie i prace badawcze dla HPLC, UHPLC i LPLC. Nasza biblioteka techniczna zawiera liczne szczegółowe protokoły kwantyfikacji określonych analitów zgodnie z różnymi metodami regulacyjnymi.
Małe cząsteczki to jony i związki o masie cząsteczkowej zazwyczaj mniejszej niż 900 daltonów. Związki te mogą być skutecznie rozdzielane i analizowane za pomocą HPLC, UHPLC i LC-MS przy użyciu głównie cząstek krzemionki lub monolitycznych faz stacjonarnych z szerokim zakresem chemii kolumn (modyfikacje).
Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) może być stosowana do rozdzielania i identyfikacji różnych dużych biomolekuł, takich jak białka i peptydy w próbce. Opiera się ona na pompowaniu próbki z rozpuszczalnikiem (faza ruchoma) przez kolumnę wypełnioną materiałem sorbentu (faza stacjonarna) pod wysokim ciśnieniem.
Chromatografia cieczowa niskociśnieniowa (LPLC) jest techniką chromatograficzną, która działa przy niskim ciśnieniu w celu doprowadzenia fazy ruchomej do kolumny zawierającej fazę stacjonarną poprzez działanie pompy.