Merck
단백질 정제친환경 실험실을 위한 GenElute™-E 단일 스핀 DNA 및 RNA 정제 키트
친환경 실험실을 위한 GenElute™-E 단일 스핀 DNA 및 RNA 정제 키트
기존의 DNA 및 RNA 정제는 실리카 멤브레인 컬럼을 이용하여 세포, 조직, 혈액 및 기타 유형의 시료로부터 핵산을 분리합니다. 이 방법에서는 guanidine hydrochloride 같은 고농도 카오트로픽 염(chaotropic salt)을 이용하여 DNA 또는 RNA를 실리카에 결합시킵니다. 이러한 결합-세척-용리 방법은 여러 세척 및 스핀 단계와 화학 첨가물을 필요로 하며, 이는 PCR 같은 다운스트림 효소 과정뿐만 아니라 핵산 계량에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
더 짧은 시간에 순도가 더 높은 DNA 및 RNA 추출을 제공하는 것 외에도, GenElute™-E 단일 스핀 정제 키트는 표준적인 실리카 기반 키트를 능가하는 몇 가지 지속 가능성 이점을 제공합니다.
  • 폐기물 발생 억제: 실리카 기반 키트에 비해 튜브, 피펫 팁을 포함한 플라스틱 소모품 소비가 55% 감소
  • 더 나은 사용 편의성: 더 적은 단계로 간소화된 워크플로
  • 지속 가능한 제품 포장: 지속 가능한 산림 인증 및 포장재에서 70% 이상의 재활용 콘텐츠. 키트 구성품을 위한 전분 기반의 생분해성 봉투
  • 더 안전한 폐기: 에탄올 및 카오트로픽 염이 포함되는 결합 및 세척 단계가 없으므로 유해성 액상 폐기물이 없습니다.
GenElute™-E 단일 스핀 정제를 경험해보고 싶으시다면, 샘플을 신청하세요!
GenElute™-E 키트는 크기 배제를 사용하는 네거티브 크로마토그래피 원리에 기반합니다. 염, 세제, 단백질, 유기 용매 같은 불순물은 스핀 컬럼에 의해 제거되고 정제된 핵산은 통과액(flow-through)에서 수집되며, 이 모든 것이 단 한 번의 원심분리 단계에서 이루어집니다. 이 편리한 공정을 통해 조작을 줄이고 폐기물을 감소시키면서도 훨씬 더 신속하게 핵산 시료를 정제할 수 있습니다.
DNA 및 RNA 정제를 위한 지속 가능한 실험실 솔루션
플라스틱 소모품을 더 적게 사용하고 유해성 결합 버퍼(binding buffer) 및 세척 버퍼(wash buffer)를 사용하지 않으므로, GenElute™-E DNA 및 RNA 정제 키트는 실리카 기반 정제에 환경 친화적인 대체제를 제공합니다. GenElute™-E 정제 키트는 각 키트와 실험실에서 프로토콜을 실행하는 동안 사용되는 플라스틱 기반 구성품의 양을 크게 줄입니다 실리카 기반 공정과 관련된 번거로운 모든 결합 및 세척 과정이 생략되므로, 특수 폐기 처리가 필요한 카오트로픽(chaotropic) 염 또는 유기 용매를 사용하지 않습니다. 일반적인 실리카 워크플로에 비해 플라스틱 폐기물을 55% 줄일 수 있으므로, 폐기 비용을 절약하고 환경적 영향을 감소시킵니다.
GenElute™-E DNA 및 RNA 정제 키트로 폐기물 감소
GenElute™-E DNA 및 RNA 정제 키트와 함께하는 친환경 화학
머크는 친환경 화학이 더 나은 내일에 기여할 것이라 믿습니다. 친환경 대체제 포트폴리오의 성장과 더불어 이제는 품질 및 유효성을 여전히 제공하면서도 귀하의 연구가 미치는 생태학적인 영향을 줄이는 더 많은 선택지가 있으므로 귀하의 연구 결과를 손상시키지 않습니다.
당사의 GenElute™-E 키트는 기존의 실리카 기반 방법에 비해 유해성 액상 폐기물을 방지하고 플라스틱 폐기물의 양을 상당히 감소시키므로, 친환경 화학의 12 원칙 중 "예방" 및 "더 안전한 화학물질 설계" 원칙 모두에 부합합니다. 그러므로, 해당 키트는 "12가지 원칙을 따르는 제품" 범주 하에 친환경 대체 제품으로 분류됩니다.
당사의 GenElute™-E 키트는 또한 더 적은 포장, 더 지속 가능한 재료 및 더 쉬운 재활용을 통해 지속 가능성 향상을 주도하는 플랜인 SMASH Packaging 원칙을 지킵니다.