Amicon® Ultra 원심분리 필터를 이용하는 MALDI 질량 분석법을 위한 혈청 펩타이드의 정제
바이오마커는 신약 발굴 및 개발에서 필수적입니다. 그리고 유전자 감수성, 질병 진행, 약물 반응에 대한 강력한 단서를 제공합니다. 혈청은 추정 단백질 바이오마커의 주요 공급원입니다. 신규 바이오마커 발견의 주요한 장애물 중 하나는 혈장이나 혈청 내 소금, 단백질, 지질의 존재이며, 이들의 존재는 질량 분석법에 의한 펩타이드 분석을 방해합니다. 여러 프로토콜이 조직과 체액에서 펩타이드를 추출 및 강화하기 위해 사용될 수 있습니다.
- 단백질 침전 후, C18 레진 상에서 역상 크로마토그래피에 의한 분획
- 더 작은 단백질과 펩타이드의 용해도를 강화하는 동시에 큰 단백질의 아세토나이트릴 침전
- 바이오마커 분석1–4을 위해 저분자량 분획 준비를 위한 Ultrafiltration
C18 레진 상에서 고체상 추출법(SPE)과 조합한 한외여과는 혈청 펩타이드 정제를 위한 편리하고 효율적인 방법입니다. 이 접근법은 아세토나이트릴 침전법과 비교할 때 질량 분석법을 위한 펩타이드를 더 많이 제공합니다. 그 외에도, 원래는 머크의 Microcon® 원심분리 필터5를 위해 개발되었던 필터 보조 검체 준비(FASP)는 최근 Amicon® Ultra 원심분리 필터6 사용을 위해 최적화되었습니다.
FASP의 한 가지 장점은 시료의 버퍼 교환이 가능하고 건조/침전의 우려 없이 여러 번의 회전을 통해 시료를 농축할 수 있다는 것입니다. 더욱이, FASP는 당사의 MultiScreen® 필터 플레이트7를 사용하는 96웰 플레이트 형식에 적합합니다. 96웰 형식에 적합하기 때문에 생물제제를 빠르게 가공할 수 있었으며 미래에 FASP 공정을 자동화할 가능성을 열었습니다.
방법
I. 혈청 펩타이드 준비
- 혈청, 혈장 또는 세포 용해물 1~4mL를 10% 아세토나이트릴 또는 10~20mM tris HCL 버퍼 pH 7.5와 1:1로 희석합니다.
- 시료를 Amicon® Ultra-4 10K NMWL 원심분리 장치에 넣고, 3000xg에서 15~30분 동안 스윙 버킷 로터로 원심분리합니다.
- 여과액을 채취합니다.
- 시료에 아세토나이트릴이 포함되어 있는 경우 시약을 증발시키기 위해 시료를 진공 농축기에 넣고, 그런 경우가 아니라면 바로 5단계를 계속 진행합니다.
- 5μL의 1% TFA를 사용하여 10μL의 여과액 시료를 산성화합니다.
- ZipTip® μC18 피펫 팁 프로토콜을 따라 농축물을 탈염하고 시료를 세척합니다.
- 2μL의 ∂-cyano-4-hydroxycinnamic acid 매트릭스(50% 아세토나이트릴, 0.1% TFA 내 농도 5mg/mL)를 이용하여 MALDI 대상에 시료를 직접 용리합니다. 참고: 여과에 앞서 아세토나이트릴이 혈청에 추가된 경우, ZipTip® 정제를 하기 전에 시료를 Speed Vac® 원심분리기에서 짧게 원심분리하여 용매를 제거합니다.
II. Amicon® Ultra 4mL 10kDa 원심분리 필터의 여과액을 이용하는 질량 분석법에 의한 펩타이드 분석
- 세포 용해물 또는 인간 혈청에서 획득한 펩타이드를 함유하는 한외여과물을 1% TFA로 산성화하고, 사용자 안내서에 설명된 절차에 따라 ZipTip® μC18 또는 ZipTip® Strong Cation Exchange 피펫 팁으로 농축합니다.
- 시료를 1μL의 ∂-cyano-4-hydroxycinnamic acid 매트릭스(50% 아세토나이트릴, 0.1% TFA 내 농도 5mg/mL)로 덮고 MALDI 질량 분광계로 분석합니다.
III. 아세토나이트릴 침전에 의한 혈청 펩타이드 준비(대조 시료)
- 혈청 시료에 10% 아세토나이트릴을 1:1 비율(부피:부피)로 추가하여 이전의 프로토콜 I.1)에서 명시한 대로 희석합니다.
- 시료를 15mL 원심분리용 튜브에 넣고 시료를 원심분리하여 단백질을 침전시킵니다.
- 상청액을 채취하고 시료를 Speed-vac 원심분리기에 넣어 아세토나이트릴을 증발시킵니다.
- 시료를 0.1% TFA에서 재부유시키고 탈염하여 ZipTip® μC18 피펫 팁으로 농축합니다.
- 2μL의 ∂-cyano-4-hydroxycinnamic acid 매트릭스(50% 아세토나이트릴, 0.1% TFA 내 농도 5mg/mL)로 MALDI 대상에 직접 동시 용리를 수행합니다.
결과
Amicon® Ultra-4 30K NMWL 원심분리 장치는 고해상도 질량 분석법을 위한 혈청 펩타이드를 준비하기 위해 사용될 수 있습니다. 공정을 거치지 않은 래트 혈청과 비교할 때, 아세토나이트릴 침전을 이용한 큰 단백질 제거 후에 데이터 품질이 개선됩니다(그림 1A, B, 아래). MALDI-TOF 검출 펩타이드 피크의 수와 품질은 한외여과된 혈청을 사용하여 상당히 개선되었습니다(그림 1B, 아래).
시료 준비 프로토콜에 역상 크로마토그래피를 단독으로 결합하거나 아세토나이트릴 침전 및 초원심분리와 함께 결합함으로써 데이터 품질은 더욱 개선되었습니다(그림 2, 아래). 여기서 ZipTip® μC18 피펫 팁은 질량 분석법 전에 마이크로 규모의 시료 준비를 위한 편리하고 효율적인 도구의 역할을 수행했습니다. 세 가지 방법 모두를 사용하여 준비된 시료를 이용해 가장 높은 신호, 신호대잡음비, 검출된 펩타이드 수를 획득하였습니다(그림 2D, 아래).
이 접근법은 MS/MS에 의한 펩타이드 식별을 위해 ZipTip® μC18 피펫 팁과 조합하여 직접 사용될 수 있으며, 또는 SELDI-TOF 방법을 이용하는 추가적인 표면 매개 강화 전에 첫 단계로서 사용될 수 있습니다. 이러한 프로토콜은 약물 및 대사체와 같은 다른 저분자량 마커에도 적용할 수 있습니다.