뒤로
Viresolve
®
Pro Device
Products
브랜드
Millipore (3)
Product Line
길이(cm)
길이(in)
품질 수준
하우징 재질
멤브레인 재질
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
제품 번호
설명
가격
VPMD102NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
확장
가격 보기
VPMD101NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
확장
가격 보기
VPMG201NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Magnus 2.1 format, filtration area 0.51 m²