뒤로
Vials, screw top, polypropylene
Products
제품 카테고리
vials (4)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (3)
소속 기관
높이(mm)
ID (mm)
OD(mm)
용적(ml)
뚜껑 유형
Application
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
27269
Vials, screw top, polypropylene,
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm,
large opening
, thread for 10-425, pkg of 100 ea
확장
가격 보기
24712
Vials, screw top, polypropylene,
volume 0.1 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 200 ea
확장
가격 보기
Z162523
Vials, screw top, polypropylene,
volume 0.3 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 100 ea
확장
가격 보기
24710
Vials, screw top, polypropylene,
volume 0.75 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea