뒤로
Vial, Chromacol
Products
제품 카테고리
vials (1)
브랜드
Supelco (1)
Manufacturer
OD(mm)
용적(ml)
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
507601
Vial, Chromacol,
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft, thread for 8-425, Chromacol 2-SV, pkg of 100 ea