뒤로
Urea-
13
C,
15
N
2
solution
실험식(Hill 표기법):
13
CH
4
15
N
2
O
Molecular Weight:
63.03
Products
브랜드
Supelco (2)
화학식량
형식
품질 수준
동위원소
특수 등급
analytical standard (2)
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
611387
Urea-
13
C,
15
N
2
solution,
99 atom %
13
C, 98 atom %
15
N, 0.1 M in DMSO-
d
6
(99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
확장
가격 보기
611360
Urea-
13
C,
15
N
2
solution,
0.1 M in DMSO-
d
6
(99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 7 in.