뒤로
U-73343
동의어:
1-[6-[((17β)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]-2,5-pyrrolidinedione, U-73343
실험식(Hill 표기법):
C
29
H
42
N
2
O
3
CAS Number:
142878-12-4
Molecular Weight:
466.66
Products
제품 카테고리
bioactive small molecules (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
색상
화학식량
물리적 형태
순도
연구 영역
품질 수준
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
U6881
U-73343,
확장
가격 보기
662041
U-73343,
A cell-permeable analog of U-73122 that acts as a very weak inhibitor of phospholipase C. Suitable as a negative control.