뒤로
Trypsin from porcine pancreas
CAS Number:
9002-07-7
Products
제품 카테고리
proteases (3)
enzymes (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (5)
생물학적 소스
물리적 형태
Product Line
Tissue
품질 수준
Application
멸균 방법
Technique
제품 필터
Showing 1-5 of 5
비교
Product Number
설명
가격
T4799
Trypsin from porcine pancreas,
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
확장
가격 보기
T0303
Trypsin from porcine pancreas,
Type IX-S, lyophilized powder, 13,000-20,000 BAEE units/mg protein
확장
가격 보기
T7409
Trypsin from porcine pancreas,
lyophilized powder, Type II-S, 1,000-2,000 units/mg dry solid
확장
가격 보기
T5266
Trypsin from porcine pancreas,
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
확장
가격 보기
T7168
Trypsin from porcine pancreas,
tablet, 1 mg tablet