뒤로
Tris(2-aminoethyl)amine
동의어:
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
Linear Formula:
(NH
2
CH
2
CH
2
)
3
N
CAS Number:
4097-89-6
Molecular Weight:
146.23
EC 번호:
223-857-4
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
amine monomers (1)
monomers (1)
끓는점(°C)
화학식량
물리적 형태
순도
품질 수준
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
모노머 유형
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
225630
Tris(2-aminoethyl)amine,
96%