뒤로
Total Base Number Standard
동의어:
TBN-Standard
Products
배송
오늘 출고 (1)
Manufacturer
소속 기관
형식
품질 수준
Application
참조 재료 유형
특수 등급
certified reference material (5)
제품 필터
Showing 1-5 of 5
비교
제품 번호
설명
가격
TBN10
Total Base Number Standard,
ASTM D2896 (10.01 mg KOH/g), pkg of 1 × 50 g
확장
가격 보기
TBN6
Total Base Number Standard,
ASTM D2896 (6.06 mg KOH/g), pkg of 1 × 50 g
확장
가격 보기
TBN15
Total Base Number Standard,
ASTM D2896 (15.17 mg KOH/g), pkg of 1 × 50 g
확장
가격 보기
TBN1
Total Base Number Standard,
ASTM D 2896 (0.99 mg KOH/g), pkg of 1 × 125 g
확장
가격 보기
TBN3
Total Base Number Standard,
ASTM D 2896 (3.01 mg KOH/g), pkg of 1 × 50 g