뒤로
TDS
3
™
Storage Container
Products
브랜드
Supelco (1)
지속 가능성
특징
길이(cm)
호환성
Application
Technique
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
25097-U
TDS
3
™
Storage Container,
for use with PerkinElmer ATD-50, ATD-400, Turbomatrix, for use with Markes International Unity
확장
가격 보기
25095-U
TDS
3
™
Storage Container,
for use with Gerstel
®
TDS 2/TDS/A, for use with Tekmar
®
AEROtrap 6000
확장
가격 보기
28307-U
TDS
3
™
Storage Container,
for use with Gerstel 60mm TDU Tubes
확장
가격 보기
25096-U
TDS
3
™
Storage Container,
for use with Dynatherm
™
850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)