뒤로
SQ 22536
동의어:
SQ 22536, 9-(Tetrahydro-2-furanyl)-9H-purin-6-amine, 9-THF-Ade
실험식(Hill 표기법):
C
9
H
11
N
5
O
CAS Number:
17318-31-9
Molecular Weight:
205.22
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
bioactive small molecules (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
색상
화학식량
유전자 알리아스
물리적 형태
순도
품질 수준
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
568500
SQ 22536,
Cell-permeable adenylate cyclase inhibitor.
확장
가격 보기
S153
SQ 22536,
≥97% (HPLC), powder