뒤로
SP
®
-2380 Capillary GC Column
Products
제품 카테고리
columns (5)
브랜드
Supelco (4)
소속 기관
컬럼 유형
ID (mm)
길이(m)
품질 수준
Application
d
f
(µm)
Technique
제품 필터
Showing 1-5 of 5
비교
제품 번호
설명
가격
24111
SP
®
-2380 Capillary GC Column,
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, d
f
0.20 μm
확장
가격 보기
24110-U
SP
®
-2380 Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, d
f
0.20 μm
확장
가격 보기
24317
SP
®
-2380 Capillary GC Column,
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, d
f
0.20 μm
확장
가격 보기
24116-U
SP
®
-2380 Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, d
f
0.20 μm
확장
가격 보기
25319
SP
®
-2380 Capillary GC Column,
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, d
f
0.20 μm