Merck
(S)-(−)-Limonene analytical standard
(S)-(−)-Limonene
(S)-(−)-Limonene analytical standard
동의어:
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
EC 번호:
Products
배송
제품 카테고리
생물학적 소스
끓는점(°C)
화학식량
물리적 형태
순도
소속 기관
형식
품질 수준
Application
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
감각수용성 등급
특수 등급
Technique
Showing 1-3 of 3