뒤로
Sephacryl
®
동의어:
Poly([allyl dextran]-
co
-N,N′-methylenebisacrylamide)
CAS Number:
65546-95-4
Products
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
물리적 형태
품질 수준
입자 크기(µm)
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
S200HR
Sephacryl
®
,
200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans)
확장
가격 보기
S100HR
Sephacryl
®
,
100-HR, MW range 1000-100,000 Da (globular proteins)