뒤로
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A
동의어:
Corning
®
7101
Products
제품 카테고리
pipettes (11)
색상
Manufacturer
용량(mL)
길이(mm)
초자류 등급
색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-11 of 11
비교
제품 번호
설명
가격
CLS710150
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
volume 50.0 mL, accuracy: 0.05 mL
확장
가격 보기
CLS71015
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
white, volume 5.0 mL, accuracy: 0.01 mL
확장
가격 보기
CLS710110
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
red, volume 10.0 mL, accuracy: 0.02 mL
확장
가격 보기
CLS7101100
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
volume 100.0 mL, accuracy: 0.08 mL
확장
가격 보기
CLS71011
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
blue, volume 1.0 mL, accuracy: 0.006 mL
확장
가격 보기
CLS71013
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
black, volume 3.0 mL, accuracy: 0.01 mL
확장
가격 보기
CLS710120
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
yellow, volume 20.0 mL, accuracy: 0.03 mL
확장
가격 보기
CLS710115
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
green, volume 15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
확장
가격 보기
CLS71012
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.006 mL
확장
가격 보기
CLS710125
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
blue, volume 25.0 mL, accuracy: 0.03 mL
확장
가격 보기
CLS71014
Pyrex
®
certified volumetric pipette, color-coded, Class A,
red, volume 4.0 mL, accuracy: 0.01 mL