Prilocaine for peak identification
동의어:
Prilocaine hydrochloride, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide hydrochloride
실험식(Hill 표기법):
C13H20N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
256.77
Products
화학식량
유전자 알리아스
Manufacturer
형식
Application
API 제품군