뒤로
pk6 Needles 22 ga 2in Pt3 250uL-10mL
동의어:
Hamilton
®
needles for RN syringes, blunt tip
Products
제품 카테고리
needles (1)
Manufacturer
길이(in)
길이(mm)
Volume (µL)
호환성
니들 모양
포장 단위
게이지
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
19143-U
pk6 Needles 22 ga 2in Pt3 250uL-10mL,
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe