뒤로
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance
Products
제품 카테고리
balances (64)
Manufacturer
길이(cm)
칭량 용량(g)
해상도(g)
포장 단위
제품 필터
Showing 1-20 of 64
4 중 1 페이지
4 중 1 페이지
비교
제품 번호
설명
가격
OH30061979GB
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX223/E, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
확장
가격 보기
OH83021365GB
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX10201, weighing capacity 10200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
확장
가격 보기
OH30061977GB
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX224/AD, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 220/240 V, UK plug
확장
가격 보기
OH30078077
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX35001-GB, weighing capacity 35000 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, UK plug
확장
가격 보기
OH83021356GB
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX2202, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
확장
가격 보기
OH30061984GB
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX6201/E, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
확장
가격 보기
OH83021362GB
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX10202, weighing capacity 10200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
확장
가격 보기
OH30078073
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX24001-EU, weighing capacity 24000 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
확장
가격 보기
OH83021343EU
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX423M, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
확장
가격 보기
OH30061996GB
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX324M/AD, weighing capacity 320 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 220/240 V, UK plug
확장
가격 보기
OH30061980GB
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX423/E, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
확장
가격 보기
OH83021363GB
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX10202M, weighing capacity 10200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 220/240 V, UK plug
확장
가격 보기
OH83021350EU
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX1103, weighing capacity 1100 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
확장
가격 보기
OH30078075
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX12001-GB, weighing capacity 12000 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, UK plug
확장
가격 보기
OH30057067
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX12001M-EU, weighing capacity 1200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
확장
가격 보기
OH83021360EU
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX6202, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
확장
가격 보기
OH30078072
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX12001-EU, weighing capacity 12000 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, Schuko plug
확장
가격 보기
OH30100518
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX12001M-GB, weighing capacity 1200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, UK plug
확장
가격 보기
OH30061976EU
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX124/AD, weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, Schuko plug
확장
가격 보기
OH30078076
Ohaus
®
Explorer
®
Precision Balance,
Model EX24001-GB, weighing capacity 24000 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, UK plug
확장
가격 보기
4 중 1 페이지
4 중 1 페이지