뒤로
Ochratoxin B solution
실험식(Hill 표기법):
C
20
H
19
NO
6
CAS Number:
4825-86-9
Molecular Weight:
369.37
EC 번호:
200-835-2
Products
제품 카테고리
mycotoxins (1)
브랜드
Supelco (1)
화학식량
형식
품질 수준
Application
특수 등급
analytical standard (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
32411
Ochratoxin B solution,
~10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard