뒤로
MakroPor, silicon membrane
Linear Formula:
Si
Products
배송
오늘 출고 (2)
제품 카테고리
membranes (28)
브랜드
Sigma-Aldrich (25)
멤브레인 재질
Pore size (µm)
제품 필터
Showing 1-20 of 28
2 중 1 페이지
2 중 1 페이지
비교
제품 번호
설명
가격
MP1501010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
확장
가격 보기
MP12001010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
확장
가격 보기
MP250105
MakroPor, silicon membrane,
thickness 200 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
확장
가격 보기
MP54751010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 475 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
확장
가격 보기
MP250205
MakroPor, silicon membrane,
thickness 200 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
확장
가격 보기
MP5350205
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
확장
가격 보기
MP84751010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 475 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
확장
가격 보기
MP83501010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
확장
가격 보기
MP150105
MakroPor, silicon membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
확장
가격 보기
MP150201
MakroPor, silicon membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
확장
가격 보기
MP53501010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
확장
가격 보기
MP8350105
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
확장
가격 보기
MP2501010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 200 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
확장
가격 보기
MP12002010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
확장
가격 보기
MP5350105
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
확장
가격 보기
MP25200205
MakroPor, silicon membrane,
thickness 200 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
확장
가격 보기
MP25200201
MakroPor, silicon membrane,
thickness 200 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
확장
가격 보기
MP83502010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
확장
가격 보기
MP54752010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 475 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
확장
가격 보기
MP5475205
MakroPor, silicon membrane,
thickness 475 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
확장
가격 보기
2 중 1 페이지
2 중 1 페이지