Merck
L-3-Aminoisobutyric acid ≥97.0% (TLC)
L-3-Aminoisobutyric acid
L-3-Aminoisobutyric acid ≥97.0% (TLC)
동의어:
(+)-β-Aminoisobutyric acid, (2S)-3-Amino-2-methylpropanoic acid, (S)-β-AIB, (S)-β2-Homoalanine, (S)-3-Amino-2-methylpropionic acid, L-α-Methyl-β-alanine, S-BAIBA
실험식(Hill 표기법):
C4H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
103.12
Products
화학식량
물리적 형태
순도
품질 수준
광학 이성질체