뒤로
Kontes
®
NMR tubes 10 mm diam., precision
Products
제품 카테고리
tubes (2)
직경(mm)
길이(in)
색상
주파수(MHz)
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
KN8973200008
Kontes
®
NMR tubes 10 mm diam., precision,
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
확장
가격 보기
KN8973200000
Kontes
®
NMR tubes 10 mm diam., precision,
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.