뒤로
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume
Products
제품 카테고리
dispensers (6)
브랜드
Sigma-Aldrich (5)
Manufacturer
용적(ml)
제품 필터
Showing 1-6 of 6
비교
제품 번호
설명
가격
Z341495
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 2.0-10.0 mL, precision: 0.1 CV%
확장
가격 보기
Z341509
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 5.0-30.0 mL, precision: 0.1 CV%
확장
가격 보기
Z341487
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 1.0-5.0 mL, precision: 0.1 CV%
확장
가격 보기
Z341517
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 10.0-60.0 mL, precision: 0.1 CV%
확장
가격 보기
Z341479
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 0.4-2.0 mL, precision: 0.1 CV%
확장
가격 보기
Z341460
Hirschmann
®
Ceramus
®
bottle-top dispenser, adjustable volume,
dispensing volume 0.2-1.0 mL, precision: 0.2 CV%