뒤로
Hink’s TNM-FH Insect Medium
동의어:
TNM-FH insect medium
Products
브랜드
SAFC (1)
물리적 형태
품질 수준
멸균 방법
Technique
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
51942C
Hink’s TNM-FH Insect Medium,
supplemented Grace′s, with 4.1 mM L-glutamine, with 3.33 g/L lactalbumin hydrolysate (LAH), with 3.33 g/L ultrafiltered yeastolate, liquid, sterile-filtered