뒤로
Fluo 3-AM
동의어:
4-(6-Acetoxymethoxy-2,7-dichloro-3-oxo-9-xanthenyl)-4′-methyl-2,2′(ethylenedioxy)dianiline-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester, FLUO 3/AM
실험식(Hill 표기법):
C
51
H
50
Cl
2
N
2
O
23
CAS Number:
121714-22-5
Molecular Weight:
1129.85
Products
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
색상
화학식량
물리적 형태
순도
품질 수준
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
73881
Fluo 3-AM,
≥90% (TLC)
확장
가격 보기
343242-M
Fluo 3-AM,
Membrane-permeable version of FLUO 3. Unlike all other Ca
2+
indicators, FLUO 3/AM is non-fluorescent until it is hydrolyzed in the cell by cellular esterases. It is insensitive to Mg
2+
.