뒤로
Flash Point Standard
EC 번호:
265-149-8
Products
Manufacturer
소속 기관
형식
품질 수준
Application
참조 재료 유형
특수 등급
certified reference material (7)
제품 필터
Showing 1-11 of 11
비교
제품 번호
설명
가격
CRMUPMCCMID
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (141.0 °C)
확장
가격 보기
CRMUPMCCHIGH
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (228.0 °C)
확장
가격 보기
CRMUPMCCLOW
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (77.5 °C)
확장
가격 보기
CRMUABKR
Flash Point Standard,
Abel IP 170 (41.2 °C)
확장
가격 보기
CRMUCOCLOW
Flash Point Standard,
COC ASTM D 92 (85.0 °C)
확장
가격 보기
CRMUPMGO
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc A (57.3 °C)
확장
가격 보기
CRMABKR
Flash Point Standard,
Abel IP 170 (41.9 °C)
확장
가격 보기
CRMTAKR
Flash Point Standard,
TAG ASTM D56 (43.1 °C)
확장
가격 보기
CRMUPMLUB
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc B (105.7 °C)
확장
가격 보기
CRMUFCLU
Flash Point Standard,
COC ASTM D 92 (256.8 °C)
확장
가격 보기
CRMUPMLU
Flash Point Standard,
PMCC ASTM D 93 Proc B (190.5 °C)