뒤로
Enterococcus faecalis
WDCM 00087 Vitroids
™
Products
브랜드
Millipore (2)
지속 가능성
Manufacturer
물리적 형태
소속 기관
품질 수준
Application
비생물체 적합성
포장 단위
특수 등급
certified reference material (2)
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
VT000877
Enterococcus faecalis
WDCM 00087 Vitroids
™
,
50’000-150’000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
확장
가격 보기
VT000872
Enterococcus faecalis
WDCM 00087 Vitroids
™
,
15-80 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland