뒤로
DCPIB
동의어:
4-(2-butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentylindan-1-on-5-yl)oxybutyric acid
실험식(Hill 표기법):
C
22
H
28
Cl
2
O
4
CAS Number:
82749-70-0
Molecular Weight:
427.36
Products
제품 카테고리
bioactive small molecules (1)
inhibitors (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
색상
화학식량
물리적 형태
순도
연구 영역
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
SML2692
DCPIB,
≥98% (HPLC), powder, VRAC or VSOAC blocker