뒤로
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa
Products
제품 카테고리
vials (1)
브랜드
Supelco (1)
직경(mm)
ID (mm)
OD(mm)
용적(ml)
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
27239
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa,
volume 2 mL, clear glass vial, vial O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, silver aluminum seal, PTFE/red rubber aluminum seal, pkg of 100 ea