뒤로
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
Products
제품 카테고리
vials (1)
브랜드
Supelco (1)
OD(mm)
용적(ml)
호환성
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
27312
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal,
volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea