뒤로
Crimp seal with PTFE/butyl septa
Products
제품 카테고리
septa (1)
브랜드
Supelco (1)
직경(mm)
색상
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
854979
Crimp seal with PTFE/butyl septa,
aluminum seal, open center (10mm opening), gray PTFE/butyl rubber, diam. × thickness 20 mm × 0.118 in., pkg of 100 ea