뒤로
Campylobacter
Culture Medium
Products
제품 카테고리
media (2)
브랜드
Millipore (1)
pH 값
물리적 형태
화학적 조성
품질 수준
Application
비생물체 적합성
포장 단위
무균
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
21378
Campylobacter
Culture Medium,
powder, final pH 7.3±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
확장
가격 보기
59751
Campylobacter
Culture Medium,
NutriSelect
®
Plus, powder, final pH 7.4±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology