뒤로
Calconcarboxylic acid
동의어:
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalene-2-carboxylic acid, Patton and Reeder’s reagent
실험식(Hill 표기법):
C
21
H
14
N
2
O
7
S
CAS Number:
3737-95-9
Molecular Weight:
438.41
EC 번호:
223-117-0
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
stains (1)
화학식량
물리적 형태
품질 수준
Application
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
H3128
Calconcarboxylic acid,
suitable for use as an indicator for the titration of calcium