뒤로
Calcein-AM
동의어:
Calcein
O
,
O
′-diacetate tetrakis(acetoxymethyl) ester, Calcein-AM
실험식(Hill 표기법):
C
46
H
46
N
2
O
23
CAS Number:
148504-34-1
Molecular Weight:
994.86
Products
제품 카테고리
dyes (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (3)
색상
화학식량
물리적 형태
Product Line
순도
품질 수준
제품 필터
Showing 1-3 of 3
비교
Product Number
설명
가격
17783
Calcein-AM,
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
확장
가격 보기
206700
Calcein-AM,
A cell-permeable, non-fluorescent, and hydrophobic compound, which is rapidly hydrolyzed by intracellular esterases releasing the membrane-impermeable, hydrophilic, and intensely fluorescent calcein.
확장
가격 보기
56496
Calcein-AM,
Small Package (20 X 50 μg ), ≥90.0% (HPLC)