뒤로
Boscalid
동의어:
2-Chloro-
N
-(4′-chlorobiphenyl-2- yl)-nicotinamide
실험식(Hill 표기법):
C
18
H
12
Cl
2
N
2
O
CAS Number:
188425-85-6
Molecular Weight:
343.21
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
pesticides (2)
브랜드
Supelco (1)
화학식량
Manufacturer
물리적 형태
Product Line
형식
품질 수준
Application
참조 재료 유형
특수 등급
analytical standard (1)
certified reference material (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
33875
Boscalid,
PESTANAL
®
, analytical standard
확장
가격 보기
74144
Boscalid,
certified reference material,
Trace
CERT
®
, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland