뒤로
3-Nitropropionic acid
동의어:
3-Nitropropionic acid
Linear Formula:
O
2
N(CH
2
)
2
CO
2
H
CAS Number:
504-88-1
Molecular Weight:
119.08
Products
제품 카테고리
bioactive small molecules (2)
브랜드
Sigma-Aldrich (2)
생물학적 소스
색상
화학식량
녹는점(°C)
물리적 형태
순도
연구 영역
품질 수준
마쿠시(Markush) 등급
마쿠시(Markush) 그룹
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
N5636
3-Nitropropionic acid,
≥97% (HPLC), powder or crystals, mitochondrial complex II inhibitor
확장
가격 보기
164603
3-Nitropropionic acid,
A cell-permeable, irreversible inactivator (~3 mM) of succinate dehydrogenase that upon oxidation by Complex II forms a covalent adduct with Arg297 in the active site of the enzyme.