Merck
서비스맞춤형 제품수탁 ZooMAb® 항체 개발 서비스
수탁 ZooMAb® 항체 개발 서비스
ZooMAb® 수탁 항체 개발 서비스에서 사용되는 ZooMAb® 재조합형 항체의 개념 이미지.
수탁 ZooMAb® 항체 개발 서비스는 연구 및 생산 요구를 충족하기 위해 원하는 표적 항체를 생성하는 솔루션입니다. 이 서비스는 면역원 설계 및 준비에 대한 광범위한 전문 지식, 항체 개발 및 스크리닝, 응용분야 검사 및 귀하의 목표와 관련된 규모의 항체 제조를 활용합니다.
요청 서비스
수탁 ZooMAb® 항체 개발을 사용하는 이유는 무엇입니까?
기존의 단클론 기술 및 다클론 기술과는 달리, ZooMAb® 재조합형 항체는 독점 B세포 불멸화 및 조직 배양 기반 방법을 사용한 재조합형 발현 플랫폼으로 개발되었습니다. 이 안정적인 불멸화 세포주는 광범위한 클론 선택을 제공하고 면역화 다양성을 보존합니다. 반면에, 다른 재조합형 항체 개발 방법은 클론 생존력을 보장하기 위해 즉각적인 클로닝이 필요하며, 추가 스크리닝에 필요한 클론 개수를 제한하여 고특이성 후보 손실을 야기하며 재면역화를 필요로 하게 합니다.
수상 이력이 있는 혁신적인 기술을 사용하여 개발된 항체는 로트 대 로트 일관성, 재현성 및 응용분야 성과를 보이며, 특정한 다운스트림 응용분야를 위한 버퍼 제시를 구성하는 옵션도 포함되어 있습니다. 전문가의 기술 지원으로 당사의 수탁 ZooMAb® 항체 개발 서비스는 탁월한 성공률을 제공하며 필요에 따라 확장할 수 있습니다.
성공을 위한 ZooMAb® 항체 개발 방법
  • 확고한 클론 선택: 클론은 세포 분리기를 사용하여 사전 선택되며, 이후 최초 응용분야(즉, ELISA 및 Luminex® 분석)에서 스크리닝됩니다. 이에 따라 최종 후보는 특이성과 민감성을 확인하기 위해 원하는 응용분야에서 검사됩니다.
  • 고특이성 후보: 이 안정적인 불멸화 세포주는 광범위한 클론 선택 프로세스를 가능하게 하고 초기 면역화의 다양성을 보존합니다.
  • 신뢰할 수 있는 성공률: 일반적인 토끼 하이브리도마 융합 속도에 비해 상당히 높은 불멸화 속도는 클론의 다양성을 제시하며, 응용분야에서 원하는 클론 발견 가능성을 높여줍니다.
  • 사내 전문성: 면역원 설계, 샌드위치 및 Luminex® 분석 같은 분석 개발에서 기술 전문성을 활용하여 시간과 노력을 절감합니다.
이 내용을 기존의 하이브리도마 접근법과 비교할 수 있는 방법을 참조하십시오.
요청 서비스
ZooMAb® 접근법과 기존 방법의 비교
일반 항체 개발 완료 일정
  • 5주에서 6주
    • 10주에서 11주
      • 10주에서 12주
        • 2주에서 3주
          • 6주에서 7주
          • 일반적으로 0.5 – 1 mg 규모
            • 규모에 따름