Subcellular Fractionation, Enrichment, and Depletion Reagents
세포소기관 분획 및 단백질 농축을 통해 단백질체학 연구에서 단백질을 식별 및 연구할 수 있습니다. 세포, 조직, 박테리아, 식물 및 기타 검체 유형으로부터 검체를 처리하기 위한 광범위한 키트 선택 항목은 세포소기관 분획, 단백질 추출, 고갈 및 농축을 위해 사용 가능합니다.
Products
소기관 분리 키트
세포내 소기관의 생합성 및 유지는 세포 생물학에서 기본입니다. 질서를 확립하고 유지하려면 단백질을 합성하고 특정 소기관에 국한시키고 개별 소기관을 모니터링하고 조절하는 기전이 필요합니다. 표적 단백질체학 프로파일링은 소기관을 농축하고 이의 함량을 분석하여 단백질 경로 기능과 협력할 수 있습니다. 이러한 키트 및 시약은 연구자가 동반 키트를 사용하여 기능성 미토콘드리아, 엽록체 등을 농축하여 소기관 무결성을 측정할 수 있게 합니다.
- 소규모 또는 대규모 분리에 적합한 특수 제조 추출 시약 및 증명된 절차
- 단백질 추출, in vitro 분석 및 기타 연구를 위한 온전한 기능적 활성 소기관 분리
ProteoExtract® 키트
ProteoExtract® 키트는 단백질 추출 및 풍부한 단백질 제거에서 단백질 혼합물 농축, 간섭 물질 제거, 단백질 분리, 인산화 펩타이드의 선택적 포획, 특정 단백질 부류에 대한 선택적 농축에 이르기까지 단백질체학 검체 준비에서 다양한 단계를 취급합니다. 모든 키트는 상호 호환됩니다.
- 효율적이고 재현 가능한 단백질 추출
- 다운스트림 분석에서 결과를 향상시키는 프로테아제 억제제 칵테일
- 무프로테아제(Protease-Free) Benzonase® 뉴클레아제를 사용한 핵산 분해로 촉진된 스팟 분해능
- 활성 분석, 웨스턴 블롯, 1D 및 2D PAGE 그리고 질량 분석법을 포함한 많은 애플리케이션과 호환되도록 설계
- 다양한 생물학적 검체를 위한 최적화된 프로토콜
ProteoPrep® 추출 및 고갈 키트
ProteoPrep® 키트 및 개별 추출 시약을 사용하면 세포 검체에서 선택적인 또는 전체적인 단백질 추출물을 추출할 수 있습니다. 각 성분으로 획득한 단백질 추출은 개별 필요에 맞게 최적화할 수 있습니다. 환원 및 알킬화 시약은 2D 겔에서 향상된 포커싱 그리고 감소된 스트리킹(streaking)을 나타내는 단백질 검체를 생산합니다. 각 키트 시약은 하나의 카오트로픽(chaotropic) 추출 시약을 사용하여 추출 프로토콜을 최적화한 연구자를 위한 개별 제품으로도 이용 가능합니다.
- 혁신적인 세제 제조
- 사전 혼합 가용화 솔루션