Laboratory Dialysis & Diafiltration Devices
각 단백질 제조는 고유합니다. 투석 또는 정용여과를 위해 완벽하게 설계된 장치로 특별한 제조를 수행하십시오. 자사의 도구는 침전 또는 과농축을 방지하면서 검체를 온화하게 처리하도록 설계되었습니다. 단백질 및 기타 생체 분자 검체에서 빠르고 효율적인 탈염과 완충액 교환, 그리고 오염 물질 및 불순물 제거를 위한 자사의 다양한 투석기 및 정용여과 기기 선택 항목에서 이상적인 제품을 찾으십시오.
투석기는 교환 완충액으로 채워진 수조 또는 저장조에 투석기를 배치하여 완충액 교환 및 탈염 작업을 위해 수동 확산에 의존합니다. 정용여과는 완충액 교환을 위해 한외여과를 사용하여 “세척”이라고 하는 과정에서 염분 및 미세용질을 제거하는 기술입니다.
두 공정 모두에서 분리는 용매, 염 및 작은 대사 산물을 포함한 소형 분자의 투과를 허용하는 반면 단백질과 같은 대형 분자의 통과를 차단하는 다공성 반투과성 막을 통과하여 선택적 확산에 의해 달성됩니다.
- 투석기는 소규모에서 중규모까지의 투석(시료 부피 10µL - 15mL)에 권장합니다.
- 원심분리 한외여과 기기는 원심분리 압력을 사용하여 0.5mL ~ 15mL 생물학적 검체의 정용여과를 위한 멤브레인에 용질을 온화하게 통과시킵니다.
- 더 큰 검체 용량의 경우, 교반 셀은 최대 400mL의 생물학적 및 환경적 검체의 연속 투석여과에 사용할 수 있으며, 용량 확장을 위한 선택 사항인 외부 800mL 저장소를 구비합니다.
Products
투석기
D-Tube™ 투석기를 사용하여 단백질 또는 핵산 검체를 온화하고 간편하게 투석하십시오. 이러한 기기는 캡이 있는 원심분리 튜브 형식에서 투석 멤브레인 창을 특징으로 하며, 이는 요소, 세제, 염류 및 기타 미세용질을 제거하기 위한 효율적인 완충액 교환을 가능하게 합니다. 이중 멤브레인으로 설계된 D-Tube™ 투석기는 검체를 넓은 영역에 확산시키므로 투석이 2시간 ~ 5시간 내에 완료됩니다.
- 완충액 교환 그리고 요소 및 세제 제거를 위한 간편한 투석기
- Mini(10 ~ 250µL), Midi(50 ~ 800µL), Maxi(100µL ~ 3mL) 및 Mega(10, 15 또는 20mL)를 포함한 다양한 크기로 제공됨
- 누출 저항 설계 — 클램프 또는 매듭이 필요하지 않음
- 시료 로딩 및 회수를 위한 주사기가 필요하지 않음. 표준 피펫 팁을 사용한 간편한 시료 로딩.
- 간편한 개폐를 위한 스크류 캡
- 높은 검체 용량 회수율(>90%)
Amicon® 원심분리 한외여과 기기
Amicon® Ultra 원심분리 필터는 높은 검체 회수율로 0.5 mL ~ 15mL 시료를 신속하게 탈염, 완충액 교환 및 정용여과할 수 있습니다. Amicon® Ultra 원심분리 기기는 온화한 한외여과를 위한 Ultracel® 재생 셀룰로오스(RC) 멤브레인을 사용하며 3kDa, 10kDa, 30kDa, 50kDa 및 100kDa의 공칭 분자량한계(NMWL)로 제공됩니다.
- 검체 용량 0.1mL ~ 15mL을 위한 소용량 및 중용량 한외여과
- >90%의 검체 회수율을 위한 저결합막 및 폴리프로필렌 하우징
- 단 10분 만에 초고속 검체 처리
- pH가 1 ~ 9인 다양한 유기 용매 및 수용액과 호환 가능
교반 셀
교반 셀은 높은 유속에서 가압 한외여과(pUF)를 사용하여 고속 투석여과 및 완충액 교환을 위해 대량의 검체를 처리합니다. 가스 압력은 여과를 위한 셀에 직접 적용됩니다.
Amicon® 교반 셀:
- 50mL ~ 400mL의 용량을 처리할 수 있도록 세 가지 크기로 제공되며, 용량 확장을 위한 선택 사항인 외부 800mL 저장소를 구비
- 자기 교반을 사용한 온화한 검체 처리로 분극 및 전단 변성을 최소화
- 신속한 정용여과를 위한 높은 유량
- 멸균을 위한 재사용 및 고압멸균 가능
내용매성 교반 셀:
- 용매와 호환성이 필요한 애플리케이션을 위해 설계
- 광범위한 호환성을 위한 붕규산 유리 실린더 및 PTFE 성분
- 설치된 멤브레인과 함께 고압멸균 가능
- 상부 플레이트 개방으로 분해 없이 내용물에 접근 가능
- 보다 간편한 청소 및 조립을 위한 몇 가지 구성 요소
교반 셀을 위한 디스크 멤브레인
디스크 멤브레인은 완충액 교환, 탈염 및 정용여과를 위한 교반 셀과 사용하기 위해 설계되었습니다. 한외여과 디스크 멤브레인은 Ultracel® 재생 셀룰로스 및 Biomax® 폴리에테르설폰(PES)에서 사용 가능합니다. 이러한 멤브레인은 다양한 기공 크기 및 직경으로 사용 가능합니다.
- Ultracel® 재생 셀룰로스 한외여과막은 희석 용액 농축 및 탈염에 권장합니다. 친수성이고 조밀한 Ultracel® 멤브레인 미세 구조는 단백질, DNA 또는 기타 거대 분자의 흡착을 최소화하면서 최대한의 체류도를 보장합니다.
- Biomax® PES 한외여과막은 혈청, 혈장 또는 조절 조직 배양 배지와 같은 보다 농축된 시료를 보다 많은 용량으로 농축 및 탈염하기 위해 권장합니다.